Learn More
Sartorius Cassette de filtration tangentielle PES pour un volume jusqu'à 0,5 L
Code produit 30178713 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
30178713 0,2 μm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30178713 Fournisseur Sartorius Code fournisseur VFS050P2000IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    225.00€ / 2 pièces
    Économisez 15.00€
    6% de réduction
En stock
Cassette de filtration à flux tangentiel prête à l'emploi, fabriquée en PES, pour l'ultrafiltration et la diafiltration de volumes d'échantillons intermédiaires. 0,2 μtaille des pores m.
  • Raccordez rapidement et en toute sécurité les cassettes à une pompe et à des réservoirs adaptés, dès leur sortie de l'emballage.
  • Sa conception tout-en-un évite le recours à des porte-cassettes et des systèmes TFF coûteux.
  • Le circuit d'écoulement avancé et le dispositif de restriction d'occlusion fixe éliminent l'effort habituellement nécessaire pour la TFF.
  • PES haute performance ou Hydrosart™ RC Les membranes garantissent des récupérations maximales.
  • Améliorez la sécurité pour vous et votre échantillon sans avoir besoin de rincer ni de nettoyer.
  • Les cassettes contiennent de 30 à 60 % de plastique en moins et sont fournies uniquement avec le tube nécessaire.
  • Matériau de la membrane : PES
  • Volume d'alimentation recommandé : 100 à 500 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 85 x 60 x 82 mm
Type de filtre Ultrafiltration
Format Cassette
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Taille de la tubulure 2.4 mm
Type Peristaltic Pump Head, Cassettes TFF
Volume (métrique) 0.5 L
À utiliser avec (équipement) Pompe péristaltique
Volume d’échantillon 0,1 à 0,5 l