Learn More
Sartorius Cassette de filtration tangentielle PES pour un volume allant jusqu'à 1 L
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Raccordez rapidement et en toute sécurité les cassettes à une pompe et à des réservoirs adaptés, dès leur sortie de l'emballage.
- Sa conception tout-en-un évite le recours à des porte-cassettes et des systèmes TFF coûteux.
- Le circuit d'écoulement avancé et le dispositif de restriction d'occlusion fixe éliminent l'effort habituellement nécessaire pour la TFF.
- PES haute performance ou Hydrosart™ RC Les membranes garantissent des récupérations maximales.
- Améliorez la sécurité pour vous et votre échantillon, sans avoir besoin de rincer ni de nettoyer.
- Les cassettes contiennent de 30 à 60 % de plastique en moins et sont fournies uniquement avec le tube nécessaire.
- Matériau de la membrane : PES
- Volume d'alimentation recommandé : 500 à 1000 mL
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Format | Cassette |
| À utiliser avec (équipement) | Pompe péristaltique |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Volume d’échantillon | 0,5 à 1 l |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Cassettes TFF |
| Volume (métrique) | 1 L |