Learn More
Haldenwanger™ Pilon
Code produit 10480724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
24 mm
28 mm
30 mm
42 mm
45mm
48mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10480724 28 mm 10 pièces
10597644 48mm 5 pièces
10245164 45mm 5 pièces
12081802 24 mm 1 pièce
12021812 30 mm 1 pièce
10744585 42 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10480724 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur L 56/0A/GLASIERT
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pilon
Les surfaces de broyage sont vitrifiées.
Spécification
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Type de produit Pilon
Longueur (métrique) 125 mm
Type Pilon