Learn More
behr Labor-Technik™ Flacon en PET
Description
- Léger et autorisé pour contact alimentaire
- Grande résistance aux substances chimiques
- En grande partie étanche à la diffusion
- Résistant aux températures de -40 à +60°C
- Verre transparent
- avec bouchon en polypr
- Verre transparent
- Résistant aux températures de -40 à +60°C
- En grande partie étanche à la diffusion
- Grande résistance aux substances chimiques
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Transparent, Blanc |
| À utiliser avec (application) | Homologué pour le contact alimentaire |
| Comprend | Couvercle |
| Matériau | TEP |
| Quantité | 10/boîte |
| Plage de températures (métrique) | 60°C à -40°C |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Show More |