Description
- Avec bouchons fixés
- Disponibles sans revêtement ou avec revêtement en mousse de PE
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Mousse de polyéthylène |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) | 20 mL |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | Lot de 500 |
| Taille du bouchon | 22-400 |
| Hauteur (métrique) | 61 mm |
| Type de produit | Flacon à scintillation |