Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET
Code produit 15204046 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
Conditionnement:
288 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15204046 125 ml 288 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15204046 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431831
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polyéthylène téréphtalate (PET), pour obtenir un produit léger, transparent et incassable. Les flacons de stockage en PET Corning™ sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, de produits biologiques et d’autres soluti
  • Conditionnement dans deux plateaux pratiques et conditionnés sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe pour une propreté garantie
  • Les flacons incassables sont une alternative au verre tout en étant ergonomiques et faciles à manipuler
  • Les flacons sont stérilisés au niveau SAL 106  et certifiés apyrogènes
  • Bouchon à vis étanche, inviolable en PEHD de 31,7 mm
  • Graduations moulées pour des mesures précises
  • Flacons conformes à la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et non hémolytiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Transparente
Plage de volumes de remplissage 125 ml
Matériau TEP
Graduated Oui
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 31,7 mm
Type de bouchon Inviolable