Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à baffles en PETG avec bouchon ventilé
BIOPHARMA
Code produit 15863875 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
3 L
5 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15863875 2 L 6 pièces
15883875 3 L 4 pièces
15803885 5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15863875 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431281
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construit en polyéthylène téréphtalate transparent optiquement (PETG) et idéal pour les applications de culture avec agitateur.
Le flacon Erlenmeyer Corning™ est conçu pour augmenter les cultures en suspension tout en offrant l’avantage d’un faible encombrement. Les flacons sont prêts à l’emploi, idéal pour les applications de culture des agitateurs, et le stockage.
  • Disponible avec un fond à baffles
  • Graduations moulées pour plus de précision
  • Grand bouchon d’aération permettant l’échange de gaz continu tout en empêchant les fuites.
  • Niveau d’assurance de stérilité (SAL) le plus élevé de 10–6
  • Apyrogène et sans RNase / DNase
  • En polyéthylène téréphtalate transparent optiquement (PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 2 L
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1/Paquet
Forme Carré
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilé
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.