Description
Corning™ Les flacons de culture Erlenmeyer et Fernbach sont idéaux pour les applications de culture en agitation et le stockage. Bouchons de rechange disponibles pour des tailles de flacon de 2 L, de 3 L et 5 L.
- Fabriqué en polyéthylène téréphtalate de glycol modifié (PETG) : USP Le matériau de classe VI offre une excellente clarté optique et une résistance mécanique optimale.
- Les tailles varient de 2 L à 5 L
- Graduations moulées pour plus de précision (±5%)
- Bouchon ventilé permettant l’échange de gaz continu tout en garantissant la stérilité et en empêchant les fuites
- Conditionnement individuel.
- Niveau d'assurance de stérilité (NAS) de 10 −⁻⁶
- Sans DNAse / RNAse
- Apyrogènes
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6 |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| Matériau | PETG |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur orbital |
| Nbre par carton | 6 |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
| Forme | Erlenmeyer |
| Mouth Style | Fileté |
| Show More |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.