Learn More
Systec™ Empileur tournant pour boîte de Petri
Code produit 12512797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de microplaques:
Boîte de Petri, 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de microplaques Conditionnement
12512797 Boîte de Petri, 90 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12512797 Fournisseur Systec™ Code fournisseur 1162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3601.50€
    3232.55€ / 1 pièces
    Économisez 368.95€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’empileur tournant pour boîte de Petri Systec™ convient pour contenir des boîtes de Pétri de 90 mm dans un ensemble de remplisseur de plaques.
  • Contient des boîtes de Petri de 90 mm
  • Pour ensemble de remplisseur de plaque
Spécification
Type de microplaques Boîte de Petri, 90 mm