Learn More
Interscience™ PetriPile
Code produit 17155651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
Support
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
17155651 Support 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17155651 Fournisseur Interscience™ Code fournisseur 241090
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PetriPile garantit une manipulation, un transport et un stockage sûrs des boîtes de Petri. Son ergonomie facilite le chargement de votre incubateur et offre une visibilité globale de vos boîtes de Petri.
  • Empilables et stables, les supports PetriPile permettent d'organiser le rangement de vos boîtes de Petri.
  • Le chargement des boîtes de Petri dans l'incubateur est simplifié.
  • Les poignées ergonomiques facilitent le transport
  • Identifiez rapidement le lot grâce à la zone d'écriture située sur le devant.
  • L'espace entre les boîtes de Petri permet une bonne ventilation.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris clair
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Protection de sonde acier inoxydable
Positions Support
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Empilage et transport des boîtes de Petri
Dimensions 26 x 37.6 x 13 cm
Longueur (métrique) 366 mm
Longueur (impériale) 14,41 in
Largeur (impériale) 1.94 lb.
Hauteur (impériale) 5,12 in
Poids (métrique) 0.88 kg
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 90 mm
Hauteur (métrique) 130 mm