Learn More
Essence, puriss., 100° à 140 °C, Solstice
Code produit 15632670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15632670 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15632670 Fournisseur Fluka Code fournisseur 245344X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    366.60€ / 4 pièces
    Économisez 77.40€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-03-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss., p.100-140 °C
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires analytiques et de chimie : solvants – pour usage spécifique ACS (HPLC), ACS usage général, solvants pour l’histologie, et réactifs de qualité pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles. Inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique incluant les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et éléments, ainsi que les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8032-32-4
Numéro MDL MFCD00081849
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spécification
Nom chimique ou matériau Petrol
Densité 0,720 à 0,745g/mL à 20 °C
Point d’ébullition 100 °C à 140 °C
Point d’éclair 10 °C (50 °F)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 4 x 2.5 L
Numéro UN UN3295
Qualité puriss.