Learn More
Pétrolatum, blanc, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10445091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10445091 1 kg Flacon en verre 1kg
10388903 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10445091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.50€
    31.65€ / 1kg
    Économisez 5.85€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 8009-03-8 | C15H15N | 209.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8009-03-8
Formule moléculaire C15H15N
Poids moléculaire (g/mol) 209.29
Numéro MDL MFCD00147839
Clé InChI WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
CID PubChem 170530
Nom IUPAC 1,1,2-triméthylbenzo[e]indole
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petrolatum, white
Point de fusion 50.0°C to 56.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition >300.0°C
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 kg
Merck Index 14, 7185
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in glycerol, alcohol, soluble in benzene, chloroform, ether, petroleum, ether, carbon disulfide, oils
Viscosité 5-8 mm2/s (100°C)
Qualité Pures
Forme physique Pâte