Learn More
Éther de pétrole 100-120 °C, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 11458722 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11458722 25 L Boîte métallique 25L
11433433 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10274102 1 L Flacon en verre ambré 1L
10417650 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11458722 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/1560/25
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Couleur Incolore
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 45 mbar à 20 °C
Viscosité 0,7 m2/s à 25 °C
Point d’ébullition 100 °C
Nom IUPAC 2-méthylpentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether, boiling range 100-120°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.