Learn More
Éther de pétrole 60-80°C, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 64742-49-0 |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | C6H14 |
| Tension de vapeur | 155 hPa |
| Numéro MDL | MFCD00081849 |
| Viscosité | 0.52/s at 20°C |
| Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
| Afficher plus |