Learn More
Éther de pétrole 40/60, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303636 1000 mL 1L
11313636 2500 mL 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11303636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14649.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 8032-32-4
Il est principalement utilisé par les laboratoires pharmaceutiques et dans le procédé de fabrication. Il s'agit d'un hydrocarbure léger principalement utilisé comme solvant non polaire. L'extrait de parties aériennes d'Ageratum conyzoides dans l'éther de pétrole joue un rôle essentiel pour l'isolement du stigmastérol et du bêta-sitostérol. L'essence de pétrole brut et les extraits de méthanol jouent également un rôle important dans la sélection de l'activité antimicrobienne de l'écorce de tige, des feuilles et des racines de Ficus thonningii.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l'étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d'article / de produit Alfa Aesar d'origine ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé par les laboratoires pharmaceutiques et dans le procédé de fabrication. Il s’agit d’un hydrocarbure léger principalement utilisé comme solvant non polaire. L’extrait de parties aériennes d’Ageratum conyzoides dans l’éther de pétrole joue un rôle essentiel pour l’isolement du stigmastérol et du bêta-sitostérol. L’essence de pétrole brut et les extraits de méthanol jouent également un rôle important dans la sélection de l’activité antimicrobienne de l’écorce de tige, des feuilles et des racines de Ficus thonningii.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Inflammable. Peut être sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8032-32-4
Numéro MDL MFCD00081849
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether 40/60
Densité 0.66
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Odeur Petroleum-like
Numéro UN UN1268
Point d’ébullition 40°C to 60°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether 40/60
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,hexane