Learn More
Éther de pétrole, 40-60°C, réactif pour pesticides BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit 15524055 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15524055 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15524055 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 5280.2500
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Solvants spécialement conçus pour l’évaluation des résidus de pesticides et d’insecticides dans les échantillons d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau ou de sol.
  • Solvants spécialement conçus pour l’évaluation des résidus de pesticides dans les échantillons d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau ou de sol.
  • Ils sont spécifiés aux faibles niveaux de résidus requis (5 ppm) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité.
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Point de fusion -40 °C
Note relative au nom Naphta à point d’ébullition bas (benzène <0,1 %)
CAS 8032-32-4
Couleur Incolore
Acidité max. 0,0005 mEq/g
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0,6 à 8 vol %
Point d’éclair -18 °C
Température d’allumage 250 °C
Odeur Caractéristique
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Numéro UN 1268
Eau max. 0,02 %
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Point d’ébullition 40 °C à 60 °C
Informations sur la solubilité La miscibilité avec l’eau à 20 °C est de 0,020 g/l
Qualité Résidus