Learn More
Éther de pétrole 60-80°C, certifié AR pour l’analyse, N-hexane < 50 %, Fisher Chemical™
Code produit 10588060 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10588060 1 L Flacon en verre ambré 1L
10448030 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10284102 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
11408732 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10588060 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/1800/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.82€
    47.50€ / 1L
    Économisez 42.32€
    47% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
C6H14, numéro CAS 64742-49-0, diméthylpropylméthane, unii-49ib0u6mld, isohexane, 1,1-diméthylbutane, 2-méthylpentane, 2-méthyl pentane, 2-méthyl-pentane, iso-hexane, méthyl pentane, pentane, 2-méthyl, 2,5 L, 60 °C, incolore, AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-méthylpentane, 81849, 86,178
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
Nom IUPAC Ether de pétrole 40-60°C
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 155 hPa
Viscosité 0.52/s at 20°C
Point d’ébullition 60°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether, boiling range 60-80°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.