Learn More
Éther de pétrole a.r. Pour utilisation en laboratoire, Chem Lab
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -100°C |
| CAS | 64742-49-0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.653 g/mL |
| Quantité | 5 L |
| Point d’éclair | -21 °C |
| Conditionnement | PEHD fluoré |
| Forme physique | Liquide |
| Eau | < 0.01% |
| Point d’ébullition | 40°C to 60°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether 40-60
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contain: Petroleum ether