Learn More
Éther pétrolier, qualité réactif ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31750801 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 31750801 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RSOP02004C
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
(Ligroin)
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleium Ether
CAS 8032-32-4
Acidité Conforme
Quantité 4 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Résidus après évaporation Max. 0,001 %
Point d’ébullition 35 °C à 60 °C
Qualité ACS