Learn More
Petroleum ether, ACS Reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15646680
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15646680 1 L Flacon en aluminium 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15646680 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 6738381L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif ACS
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8032-32-4
Numéro MDL MFCD00081849
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Note relative au nom ACS Reagent
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantité 1 L
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en aluminium
Numéro UN UN1268
Point d’ébullition 35°C to 60°C
Qualité Réactif ACS