Learn More
Éther de pétrole, pour analyse, plage d’ébullition 60-95°C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10529833 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10529833 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10246723 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10529833 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 235070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    101.00€ / 2.5L
    Économisez 15.00€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Point de fusion -40.0°C
Note relative au nom Boiling range 60° to 95°C
Couleur Incolore
Acidité 0.001 meq/g max.
Densité 0.7000g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.7
Viscosité 0.57 mm2/s (25°C)
Eau 0.02% max. (K.F.)
Merck Index 14, 5489
Point d’ébullition 60.0°C to 95.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil.
Nom IUPAC 2-méthylpentane
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether, boiling range 60-95°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.