Learn More
Riedel-de Haën Éther de pétrole CHROMASOLV™
Code produit 15975620
Change view
Click to view available options
Quantité:
7 L
45 L
Conditionnement:
45L
7L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15975620 7 L 7L
15965620 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15975620 Fournisseur Riedel-de Haën Code fournisseur 344917L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Éther de pétrole CHROMASOLV™ pour l'analyse des résidus de pesticides, naphta traité à l'hydrogène à bas point d'ébullition, point d'ébullition °de 40 °C à 60 °C.
  • Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC).
  • Développé spécialement pour l'application à l'analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC.
  • La teneur en matières non volatiles et en eau est spécifiée pour chaque solvant.
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Numéro MDL MFCD00081849
Synonyme Petroleum benzin
Nom IUPAC Ether de pétrole 40-60 °C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
pH Not applicable
Point de fusion No data available
% min. CAS ≥50.00%
Couleur Incolore
% max. CAS ≤100.00%
Densité 0.65 g/cm3 (20°C)
Quantité 7 L
Point d’éclair -30°C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits CHROMASOLV
Tension de vapeur No data available
Viscosité No data available
Numéro UN UN3295
Point d’ébullition 40°C to 60°C (1.013 hPa)
Qualité GC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane