Learn More
Éther de pétrole, plage d’ébullition 35-60°C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676841 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10676841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 413140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.65€
    25.40€ / 1kg
    Économisez 2.25€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
CAS 64742-49-0
Densité 0.6480g/mL
Quantité 1 kg
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3660 to 1.3700
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.648
Formule moléculaire C6H14
Numéro MDL MFCD00081849
Merck Index 14, 5489
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Point d’ébullition 35.0°C to 60.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(C)C
Nom IUPAC Ether de pétrole 40-60°C
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
CID PubChem 7892
Qualité Extra pur