Learn More
Éther de pétrole, extra pur, plage d’ébullition 60-95°C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666404 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10666404 1 L Flacon en verre 1L
10582451 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11984061 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10666404 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 292510010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.50€
    45.10€ / 1L
    Économisez 1.40€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 64742-49-0 | C6H14 | 86.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-49-0
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
CID PubChem 7892
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Point de fusion -40.0°C
Densité 0.7000g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair −26°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3880 to 1.3920 (20°C, 589nm)
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.7
Viscosité 0.57 mm2/s (25°C)
Point d’ébullition 60.0°C to 95.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil.
Nom IUPAC 2-méthylpentane
Qualité Extra pur