Learn More
Éther pétrolier, pour l’analyse des résidus de pesticides, naphte traité à l’hydrogène à faible point d’ébullition, p.b 40-60 °C, Solstice
Code produit 15674210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15674210 1 L 1L
15684210 2.5 L 2.50L
15604220 6 x 1 L 6 pièces
15694210 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15674210 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 344911L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    58.24€ / 1L
    Économisez 3.76€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-04-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™ , pour l'analyse des résidus de pesticides, naphta traité à l'hydrogène à bas point d'ébullition, e.p. 40-60 °C
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5 , 109-66-0
Numéro MDL MFCD00081849
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Quantité 1 L
Point d’éclair − °40 −C (°40F)
Numéro UN UN1268
Qualité CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, Isoalkanes, <5% n-Hexane