Learn More
Éther pétrolier, point d’ébullition bas, solstice
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
| Densité | 0,63 g/mL à 20 °C |
| Quantité | 2.5 L |
| Point d’éclair | −49 °C (−56,2 °F) |
| Numéro UN | UN1268 |
| Point d’ébullition | 30 °C à 40 °C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: pentane, isopentane