Learn More
____________________________ qu’elle Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit 15662680
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15662680 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
15692680 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15672680 4 x 5 L Flacon en aluminium 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15662680 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 245874X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss., naphta traité à l’azote à faible point d’expiration, répond aux spécifications analytiques de DAB , b min. 75 % 40-60 °C (min. 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5
Numéro MDL MFCD00081849
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Note relative au nom Meets analytical specification of DAB
Densité 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair −40°C (−40°F)
Conditionnement Flacon en verre
Numéro UN UN1268
Qualité puriss.