Learn More
Éther pétrolier, puriss., solstice
BIOPHARMA
Code produit 15672680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15672680 4 x 5 L Flacon en aluminium 4 pièces
15692680 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15662680 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15672680 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 245874X5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    700.43€ / 4 pièces
    Économisez 149.57€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-03-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Le naphte traité à l’hydrogène puriss., à bas point d’ébullition, répond à la spécification analytique de DAB, bpm. 75 % 40-60 °C (minimum 75 %)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5
Numéro MDL MFCD00081849
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum Ether
Note relative au nom Répond à la spécification analytique de DAB
Densité 0,642 à 0,656 g/mL à 20 °C
Quantité 4 x 5 L
Point d’éclair − °40 −C (°40F)
Conditionnement Flacon en aluminium
Numéro UN UN1268
Qualité puriss.