Learn More
Éther de pétrole, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Petroleum Ether |
| CAS | 8032-32-4 |
| Densité | 0.64g/mL at 25°C |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 0.08 |
| Point d’éclair | −49°C (−56.2°F) |
| Température d’allumage | 475°F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Tension de vapeur | 25.8psi (55°C), 7.99psi (20°C) |
| Numéro MDL | MFCD00081849 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Petroleum ether
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, pentane