Learn More
Éther de pétrole, technique, plage d’ébullition 100-140°C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13229532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Conditionnement:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13229532 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13229532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    158.00€ / 25L
    Économisez 35.00€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
CAS 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5
Point de fusion -30.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 100.0°C to 140.0°C
Point d’éclair 2°C
Odeur Petroleum distillates
Conditionnement Baril métallique
Indice de réfraction 1.4030 to 1.4080
Numéro MDL MFCD00081849
Quantité 25 L
Numéro UN UN1268
Gravité spécifique 0.74
Synonyme Naphtha (petroleum)
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC Ether de pétrole 40-60°C
Viscosité 0.76 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 112
Tension de vapeur 27 mbar at 20°C
Qualité Technique
Forme physique Liquide