Learn More
Éther de pétrole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | UnleadedSuperGasolinePlus(unweathered) |
| CAS | 8032-32-4 |
| Quantité | 50 mL |
| Synonyme | Ligroin, Painters' naphtha, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, Varnish makers' and painters' naphtha, Benzoline, Canadol |
| SMILES | O=C(C(F)(F)F)N(C)[Si](C)(C)C |