Learn More
IKA™ PETTE MicroKit A
Code produit 17513606 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
Variable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17513606 Variable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17513606 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0010007638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    600.97€ / 1 pièces
    Économisez 116.03€
    16% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le kit de pipettes IKA PETTE MicroKit A est un kit de pipettes convivial, idéal pour tout laboratoire moléculaire qui gère de faibles volumes et effectue des recherches en sciences de la vie.
  • Le kit se compose de trois pipettes monocanal à volumes variables dans la gamme de micro-volume, avec un support gratuit qui peut accueillir jusqu’à trois pipettes et deux boîtes de cônes de pipettes. Cela en fait un kit de démarrage pratique pour les chercheurs.
  • Caractéristiques :
    • Pipettes mécaniques à coussin d’air fabriquées en Allemagne
    • Étalonnage entièrement automatisé par robots
    • Fonction de verrouillage du volume pour empêcher tout changement accidentel de volume
    • Grand écran clairement visible
    • Pipette ergonomique et légère à forces faibles de pipetage et d’éjection des cônes afin de réduire la déformation et la fatigue
    • Construction robuste et durable grâce à des matériaux de qualité résistants aux UV et aux produits chimiques
    • Entièrement autoclavables pour garantir la stérilité et la conformité aux normes de laboratoire strictes
    • Facilité d’utilisation maximale grâce au démontage et au réglage de l’étalonnage sans outil pour la maintenance régulière
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pipette à piston à déplacement d’air
Autoclavable Autoclavable
Nombre de canaux 1
Gamme de produits PETTE
Stérilité Stérile
Type Lot de pipettes
Volume (métrique) Variable
Comprend Trois pipettes monocanal à volumes variables dans la gamme de micro-volume, avec un support gratuit qui peut accueillir jusqu’à trois pipettes et deux boîtes à cônes de pipettes