Learn More
IKA™ Pipette à 12 canaux PETTE multi
GREENER_CHOICE
Code produit 17834394 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
100 μl
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17834394 10 μL 1 pièce
17854394 100 μl 1 pièce
17844394 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17834394 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020017946
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pipette PETTE multi est une série de pipettes mécaniques à déplacement d’air à 12 canaux pour une distribution précise dans les microlitres ou les plaques à puits profonds.
  • The IKA PETTE multi 12 Channel Pipette Series has 12 channel pipette options that can hold up to 200 μL of liquid.
  • Color-coding simplifies the rapid selection of the right pipette.
  • The impact-resistant, UV-resistant and chemically resistant conical tip ensures reliable metering in the long-term.
  • Improved ergonomics as a result of replaceable handles in various different shapes and materials.
  • The ergonomic handles ensure the best fit for your hand, allowing for precise and repeatable results.
  • The pipetting volume is easily adjusted by fine or coarse adjustments, and the selected volume can be read off the display in large figures at any time.
  • After the pipetting process, the tip of the pipette is ejected quickly by simply pressing the central multifunction button.
  • The piston and tip cone are made from DLC-coated stainless steel, which is resistent to typical wear.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 8655
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Acier inoxydable
Nombre de canaux 12
Volume (métrique) 10 μL
Incréments 0,01 μl
Dimensions (L x l x H) 63 x 119 x 235 mm