Learn More
Pevonedistat hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16496707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496707 5 mg
16421059 1 mg
16420357 50 mg
16415006 100 mg
16473998 10 mg
16400996 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16496707 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10484
MedChemExpress Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Pevonedistat hydrochloride (MLN4924 hydrochloride) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor, with an IC50 of 4.7 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pevonedistat hydrochloride
CAS 1160295-21-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H26ClN5O4S
Quantité 5 mg
Synonyme MLN4924 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (208.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (20.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@H]1[C@H](C[C@@H](C1)N2C=CC3=C(N=CN=C32)N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O)(N)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 479.98
Poids de la formule 479.98
Pourcentage de pureté 95.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death