Learn More
Pevonedistat, MedChemExpress
Code produit. 16491336
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 16491336
Marque: Medchem Express HY70062
MedChemExpress Pevonedistat (MLN4924) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor with an IC50 of 4.7 nM.
Pevonedistat (MLN4924) is a potent and selective NEDD8-activating enzyme (NAE) inhibitor with an IC50 of 4.7 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pevonedistat
CAS 905579-51-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25N5O4S
Quantité 200 mg
Synonyme MLN4924
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (140.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(OC[C@@H]1C[C@@H](N2C3=NC=NC(N[C@H]4CCC5=C4C=CC=C5)=C3C=C2)C[C@@H]1O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 443.52
Poids de la formule 443.52
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.