Learn More
Pexidartinib, MedChemExpress
Code produit. 16473197
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16473197
Marque: Medchem Express HY16749
MedChemExpress Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.
Pexidartinib (PLX-3397) is a potent, orally active, selective, and ATP-competitive colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R or M-CSFR) and c-Kit inhibitor, with IC50s of 20 and 10 nM, respectively. Pexidartinib (PLX-3397) exhibits 10- to 100-fold selectivity for c-Kit and CSF1R over other related kinases. Pexidartinib (PLX-3397) induces cell apoptosis and has anti-tumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pexidartinib
CAS 1029044-16-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H15ClF3N5
Quantité 50 mg
Synonyme PLX-3397
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (239.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C1=CC=C(CNC2=NC=C(CC3=CNC4=NC=C(Cl)C=C43)C=C2)C=N1)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 417.81
Poids de la formule 417.81
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.