Learn More
PF-04457845, MedChemExpress
Code produit 16446048
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446048 10 mg
16413426 25 mg
16408657 5 mg
16442187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16446048 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14376
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
PF-04457845 is a highly efficacious and selective FAAH inhibitor with IC50 values is 7.2±0.63 nM and 7.4±0.62 nM for hFAAH and rFAAH, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-04457845
CAS 1020315-31-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H20F3N5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (219.57 mM)
SMILES O=C(NC1=NN=CC=C1)N(CC/2)CCC2=C\C3=CC=CC(OC4=NC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3
Poids moléculaire (g/mol) 455.43
Poids de la formule 455.43
Pourcentage de pureté 99.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation