Learn More
PF-04620110, MedChemExpress
Code produit 16498187
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498187 5 mg
16445478 10 mg
16436066 100 mg
16411657 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498187 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13009
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
PF-04620110 is a potent, selective and orally bioavailable diglyceride acyltransferase-1 (DGAT-1) inhibitor with an IC50 of 19 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-04620110
CAS 1109276-89-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H24N4O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (31.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C2=CC=C(C=C2)N3CCOC4=NC=NC(N)=C4C3=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 396.44
Poids de la formule 396.44
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism