Learn More
PF-04691502, MedChemExpress
Code produit 16482457
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482457 50 mg
16456656 100 mg
16446348 10 mg
16418937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16482457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15177
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-04691502
Forme physique Solid
CAS 1013101-36-4
Couleur Gray
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H27N5O4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 425.48
Poids de la formule 425.48
Pourcentage de pureté 98.89%
Qualité Research