Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04885614
GREENER_CHOICE
Code produit 30001603
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001603 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001603 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4916/10
Potent and selective NaV1.8 channel blocker; active in vivo
Potent NaV1.8 inhibitor (IC50 = 53 nM for human NaV1.8 channel). Exhibits selectivity for hNaV1.8 over hNaV1.6, hNaV1.7, hNaV1.1, hNaV1.2 and hNaV1.5 (IC50 values are 4.2, 7.0, 11, 16 and 27 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1480833-70-2
Formule moléculaire C13H14F3N3O
Spécification
Nom chimique ou matériau PF 04885614
Quantité 10 mg
Poids de la formule 285.26
Pureté >98%
Poids moléculaire 285.27