Learn More
PF-05085727, MedChemExpress
Code produit. 16483698
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16483698
Marque: Medchem Express HY102050
MedChemExpress PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-05085727
CAS 1415637-72-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H18F3N7
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C2=NC=NC(N3CCC3)=C2C(C4=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)N(C)N=C4)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 413.4
Poids de la formule 413.4
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.