Learn More
Tocris Bioscience™ PF 06281355, >98%
GREENER_CHOICE
Code produit 30000984
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30000984 50 mg 50mg
30000902 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30000984 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 6004/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Selective myeloperoxidase (MPO) inhibitor
Selective myeloperoxidase (MPO) inhibitor (IC50 = 1.5 μM in LPS-stimulated human whole blood). Selective for MPO over a panel of 50 receptors, enzymes, ion channels and transporters, including thyroid peroxidase. Inhibits MPO activity in peritoneal lavage and plasma in a murine peritonitis model. Also reduces lung edema in a murine pulmonary immune complex vasculitis model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435467-38-1
Formule moléculaire C14H15N3O4S
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(2,5-Dimethoxyphenyl)-3,4-dihydro-4-oxo-2-thioxo-1(2H)-pyrimidineacetamide
Quantité 50 mg
Solubilité Soluble to 20mM in DMSO with gentle warming
Poids de la formule 321.35
Pureté >98%
Poids moléculaire 321.351