Learn More
PF-06380101, MedChemExpress
Description
PF-06380101 (Aur0101), an auristatin microtubule inhibitor, is a cytotoxic Dolastatin 10 analogue. PF-06380101 (Aur0101) shows excellent potencies in tumor cell proliferation assays and differential ADME properties when compared to other synthetic auristatin analogues that are used in the preparation of ADCs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PF-06380101 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1436391-86-4 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C39H62N6O6S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Aur0101 Auristatin-0101 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 65 mg/mL (87.48 mM) |
| Afficher plus |