Learn More
R&D Systems™ PF 06409577
Description
PF 06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK (EC50 values are 7 and >40000 nM for AMPKα1β1γ1 and AMPKα1β2γ1, respectively). Exhibits minimal off-target effects on a panel of receptors, ion channels, PDEs and kinases. Improves kidney function and reduces proteinuria in a preclinical model of diabetic nephropathy. Orally bioavailable.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | PF 06409577 |
| CAS | 1467057-23-3 |
| Synonyme | 6-Chloro-5-[4-(1-hydroxycyclobutyl)phenyl]-1H-indole-3-carboxylic acid |
| Quantité | 50 mg |
| Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C19H16ClNO3 |
| Poids de la formule | 341.79 |
| Forme physique | Solide |
| Couleur | Gray |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche.