Learn More
Carbolite™ Étuve de laboratoire à convection par ventilateur PF
Description
- Les étuves de laboratoire de la série Peak 300 °C sont disponibles en modèle PF à convection par ventilateur.
- Équipé du régulateur numérique de température PID R38
- Convection par ventilateur pour un chauffage et une récupération rapides et une excellente uniformité
- Revêtement en acier inoxydable résistant aux produits chimiques
- Deux étagères en fil plaqué nickel-chrome
- Porte à levier de fermeture et joint en silicone hermétique
- Conforme à la norme de sécurité BS EN 61010-2-010:2003
- Options (à préciser lors de la commande)
- Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
- Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
- Port d’accès pour thermocouple indépendant
- Accessoires étagères et glissières
- Socle et étagères renforcés
- Ports d’entrée de câble
- Variateur de vitesse du ventilateur
- Options étuvage et séchage pour l’extraction de petites quantités de solvants volatils (non compatible avec l’option fenêtre de visualisation)
- Fenêtre de visualisation (non compatible avec l’options étuvage et séchage)
- Éclairage intérieur (non compatible avec l’option étuvage et séchage)
- Ventilateur d’évacuation de l’air
- Option d’extraction de l’humidité (comprenant des joints scellés et un ventilateur d’évacuation de l’air)
- Cadre d’empilement permettant d’empiler les unités l’une sur l’autre
- Porte verrouillable
- Interrupteur de porte pour isoler les éléments et le ventilateur
- Supports au sol fixes ou sur roulettes
- Options basse tension pour une utilisation en dessous de 220 V
- Kit de pièces de rechange de routine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | BS EN 61010-2-010:2003 |
| Capacité (métrique) | 127 l |
| max. (métrique) | Ambiance +30° à 300 °C |
| Type | Étuve de séchage à convection par ventilateur |
| Affichage | Numérique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Charge max. de support | 10 kg/étagère |
| Modèle | PF120 |
| Nbre d’étagères | 2 installés, 9 disponibles |
| Ports | Entrée de câble |
| Afficher plus |