Learn More
PF-1355, MedChemExpress
Code produit 16499746
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499746 50 mg
16494476 100 mg
16493198 10 mg
16492666 25 mg
16415937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16499746 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100873
MedChemExpress PF-1355 is a selective 2-thiouracil mechanism-based MPO inhibitor, used for treatment of vasculitic diseases.
PF-1355 is a selective 2-thiouracil mechanism-based MPO inhibitor, used for treatment of vasculitic diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau PF-1355
CAS 1435467-38-1
Couleur Tan
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15N3O4S
Quantité 50 mg
Synonyme PF-06281355
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (155.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CN(C(N1)=S)C(C2=CC(OC)=CC=C2OC)=CC1=O
Poids moléculaire (g/mol) 321.35
Poids de la formule 321.35
Pourcentage de pureté 98.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation