Learn More
Carbolite™ Étuves de séchage PF 200
Code produit 12069912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
470 x 665 x 470 mm
920 x 965 x 670 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12069912 470 x 665 x 470 mm 1 pièce
12049912 920 x 965 x 670 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12069912 Fournisseur Carbolite™ Code fournisseur PF200230SN+TMPR38301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6048.00€
    3094.00€ / 1 pièces
    Économisez 2954.00€
    48% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Spécification
Certifications/Conformité BS EN 61010-2-010:2003
Capacité (métrique) 230 L
max. (métrique) 30°C à 300°C
Type Étuve de séchage
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) La convection par ventilateur assure une plus grande uniformité de la température et des taux de récupération plus rapides que sur les étuves à convection naturelle.
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 10/50 kg
Modèle PF60
Nbre d’étagères 15 (Accepté), 2 (Ajusté)
Ports Entrée de câble
Fonctions de sécurité Protection contre la surchauffe
Stabilité de la température ± 0,2°C
Uniformité de la température ±5 °C
Dimensions (P x l x H) intérieures 255 x 330 x 320 mm
Dimensions (L x l x H) 470 x 665 x 470 mm
Longueur (métrique) 470 mm
Largeur (métrique) 665 mm
Largeur (métrique) intérieure 590 mm
Hauteur (métrique) 470 mm
Hauteur (métrique) intérieure 750 mm
Profondeur (métrique) 670 mm
Profondeur (métrique) intérieure 520 mm
Poids à l’expédition (métrique) 75 kg
Poids (métrique) 100 kg
Tension 240 V
Puissance 1180 w