Learn More
PF-562271 besylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490337
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité
16490337 50 mg
16476697 5 mg
16443988 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16490337 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10458
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress PF-562271 (VS-6062) besylate is a potent ATP-competitive, reversible inhibitor of FAK and Pyk2 kinase, with an IC50 of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
PF-562271 (VS-6062) besylate is a potent ATP-competitive, reversible inhibitor of FAK and Pyk2 kinase, with an IC50 of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
Specifica
Nom chimique ou matériau PF-562271 besylate
CAS 939791-38-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H26F3N7O6S2
Quantité 50 mg
Synonyme VS-6062 besylate
Informations sur la solubilité DMSO : 21.4 mg/mL (32.15 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CS(=O)(N(C)C1=NC=CC=C1CNC2=NC(NC3=CC4=C(NC(C4)=O)C=C3)=NC=C2C(F)(F)F)=O.O=S(C5=CC=CC=C5)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 665.66
Poids de la formule 665.66
Pourcentage de pureté 95.28%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.