Learn More
R&D Systems™ PF 573228
Code produit 18055522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18055522 50 mg 50mg
18024982 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18055522 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3239/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective FAK inhibitor
Potent and selective inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) (IC50 = 4 nM). Displays 50 - 250-fold selectivity for FAK over other protein kinases. Blocks serum and fibronectin-directed migration and decreases focal adhesion turnover in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 869288-64-2
Formule moléculaire C22H20F3N5O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau PF 573228
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 491.49
Pureté >98%
Poids moléculaire 491.49