Learn More
PF-573228, MedChemExpress
Description
PF-573228 is a potent and selective FAK inhibitor with IC50 of 4 nM for purified recombinant catalytic fragment of FAK.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PF-573228 |
| CAS | 869288-64-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H20F3N5O3S |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (50.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=C(NC3=NC=C(C(F)(F)F)C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=N3)C=C2)CC1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 491.49 |
| Poids de la formule | 491.49 |
| Afficher plus |